Polypropylèneglycol, M.W. 420
Fournisseur: Roth Carl
9148.2
ROTH9148.2EA 0 EUR InStock
ROTH9148.2
Polypropylèneglycol, M.W. 420
Polypropylèneglycol
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084446
Numéro CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité