Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PIPES-Na

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) monosodium salt, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid monosodium salt, PIPES-Na, Sodium hydrogen piperazine-1,4-diethanesulphonate, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid monosodium salt, Monosodium piperazine-1,4-diethanesulphonate

9153.1
ROTH9153.1EA 44.5 EUR InStock
ROTH9153.1
PIPES-Na
PIPES monosodium salt


Formule: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
MW: 324,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065472
Numéro CAS: 10010-67-0
EINECS: 233-005-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité