Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium bromure

Fournisseur: Roth Carl
Attention

9252.1
ROTH9252.1EA 41.9 EUR InStock
ROTH9252.1
Potassium bromure
Potassium bromure


Formule: KBr
Point d'ébullition: 1435 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 730 °C
Densité: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité