Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dioxyde de zirconium

Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide

9303.1
ROTH9303.1EA 199 EUR InStock
ROTH9303.1
Dioxyde de zirconium
Dioxyde de zirconium


Formule: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2680 °C
Densité: 5.75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité