Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyrate d'éthyle

Fournisseur: Roth Carl

9339.1
ROTH9339.1EA 0 EUR InStock
ROTH9339.1
Isobutyrate d'éthyle
Isobutyrate d'éthyle


Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009165
Numéro CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
ONU: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03847
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité