7-Méthyl-3-méthyleneocta-1,6-diène
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 7-Methyl-3-methyleneocta-1,6-diene
9429.1
ROTH9429.1EA 0 EUR InStock
ROTH9429.1
7-Méthyl-3-méthyleneocta-1,6-diène
7-Méthyl-3-méthyleneocta-1,6-diène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008908
Numéro CAS: 123-35-3
EINECS: 204-622-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité