Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Octanol

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol

9439.1
ROTH9439.1EA 0 EUR InStock
ROTH9439.1
(±)-2-Octanol
(±)-2-Octanol


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0.818 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004591
Numéro CAS: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
ONU: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06785
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité