Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyrate d'hexyle

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Butyric acid hexyl ester

9451.1
ROTH9451.1EA 0 EUR InStock
ROTH9451.1
Butyrate d'hexyle
Butyrate d'hexyle


Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Densité: 0.865 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00048884
Numéro CAS: 2639-63-6
EINECS: 220-136-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité