Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione

Fournisseur: Roth Carl

9469.1
ROTH9469.1EA 31.9 EUR InStock
ROTH9469.1
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione


Formule: C₂₁H₂₀O₆
Numéro MDL: MFCD00008365
Numéro CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité