4-Hydroxycinnamic acid
Fournisseur: Roth Carl
Attention
9906.1
ROTH9906.1EA 22.9 EUR InStock
ROTH9906.1
4-Hydroxycinnamic acid
4-Hydroxycinnamic acid
Formule: C₉H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00004399
Numéro CAS: 7400-08-0
EINECS: 231-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité