Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-(+)-Glucurono-6,3-lactone

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone

9946.1
ROTH9946.1EA 39.9 EUR InStock
ROTH9946.1
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone


Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135622
Numéro CAS: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité