Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pipéridine

Fournisseur: Roth Carl
Danger

A122.1
ROTHA122.1EA 39.5 EUR InStock
ROTHA122.1
Pipéridine
Pipéridine


Formule: C₅H₁₁N
Point d'ébullition: 107.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005979
Numéro CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
ONU: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité