Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diméthylsulfoxyde

Fournisseur: Roth Carl

AE02.1
ROTHAE02.1EA 105 EUR InStock
ROTHAE02.1
Diméthylsulfoxyde
Diméthylsulfoxyde


Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité