Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrahydrofuranne-D8

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8

AE58.1
ROTHAE58.1EA 250 EUR InStock
ROTHAE58.1
Tétrahydrofuranne-D8
Tétrahydrofuranne-D8


Formule: C₄D₈O
MW: 80,04 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044238
Numéro CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité