Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS stabilisé pour spectroscopie RMN

Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D

Stabilization: Stabilised with silver

AE59.1
ROTHAE59.1EA 77.9 EUR InStock
ROTHAE59.1
Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS stabilisé pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1


Formule: CDCl₃
MW: 120,38 g/mol
Point d'ébullition: 60.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64.1 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité