Test tube shaker, lab dancer
Fournisseur: Roth Carl
AN62.1
ROTHAN62.1EA 247 EUR InStock
ROTHAN62.1
Test tube shaker, lab dancer
Agitateurs Agitateurs Vortex
Test tube shaker lab dancer is used for mixing small sample amounts through touch function.
  • Shaking lift of 4,5 mm
  • Maximum shaking volume is 1 test tube 50 ml
Small tubes with a diameter of upto 30 mm such as test tubes, centrifuge tubes and vials can be used in this shaker.
Information de livraison: Wall power supply 12 V.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité