Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu trypan

Fournisseur: Roth Carl

CN76.2 CN76.1
KOEHCN76.2EA 52 EUR InStock
KOEHCN76.2 ROTHCN76.1
Bleu trypan
Bleu trypan


Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité