Microscope slide
Fournisseur: Roth Carl
H870.1
ROTHH870.1EA 5.6 EUR InStock
ROTHH870.1
Microscope slide
Lames Lames de microscopes
  • Partly frosted edges of 20 mm
  • Washed and lint free
  • Soda lime glass
Certifications: ISO 8037/1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité