Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylacétamide

Fournisseur: Roth Carl
Danger

HN45.1
ROTHHN45.1EA 317.5 EUR InStock
ROTHHN45.1
N,N-Diméthylacétamide
N,N-Diméthylacétamide


Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 166.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.937 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité