Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3)
Fournisseur: Roth Carl
K055.1
ROTHK055.1EA 72.9 EUR InStock
ROTHK055.1
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3)
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3)
Formule: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044310
Numéro CAS: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité