Precision tweezers, straight, with thick tips
Fournisseur: Roth Carl
K337.1
ROTHK337.1EA 0 EUR InStock
ROTHK337.1
Precision tweezers, straight, with thick tips
Pinces
Magnetic stainless steel (Inox 02).
  • Straight, smooth surface
  • Temperature resistant up to 400 °C, according to DIN 50914
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité