Precision tweezers, straight
Fournisseur: Roth Carl
K339.1
ROTHK339.1EA 0 EUR InStock
ROTHK339.1
Precision tweezers, straight
Pinces
Magnetic stainless steel (Inox 02 or Inox 08).
  • Extremely fine tips
  • Ideal for high precision laboratory work, e.g. microscopy, biology and microbiology
  • Temperature-resistant up to 400 °C, according to DIN 50914
  • Inox 08 tweezers: Excellent resistance to corrosion, good resistance to salt, autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité