Pipette brushes, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
KE63.1
ROTHKE63.1EA 28.1 EUR InStock
ROTHKE63.1
Pipette brushes, Rotilabo®
Brosses
Pipette brushes with uncoloured natural bristles.
  • Durable
  • Higly resistant to chemicals
  • Heat resistant to approximately 150 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité