Cleaning brushes for burettes, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
KE68.1
ROTHKE68.1EA 23.15 EUR InStock
ROTHKE68.1
Cleaning brushes for burettes, Rotilabo®
Brosses
Hose/burette brushes with uncoloured pig bristles.
  • Durable
  • Highly resistant to chemicals
  • Heat resistant up to approximately 150 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité