Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium chlorure regeneration salt pour adoucisseur d'eau

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

N049.1
ROTHN049.1EA 7.2 EUR InStock
ROTHN049.1
Sodium chlorure regeneration salt pour adoucisseur d'eau
Sodium chlorure


Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1416 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité