Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Baryum hydroxyde 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Roth Carl

N054.1
ROTHN054.1EA 57.9 EUR InStock
ROTHN054.1
Baryum hydroxyde 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Baryum hydroxyde


Formule: H₂BaO₂
Numéro MDL: MFCD00003443
Numéro CAS: 17194-00-2
EINECS: 241-234-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité