Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Réactif de Fehling I pour la détermination qualitative des sucres réducteurs

Fournisseur: Roth Carl

N055.1
ROTHN055.1EA 37.9 EUR InStock
ROTHN055.1
Réactif de Fehling I pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Réactif de Fehling I


Formule: CuSO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité