Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Baryum carbonate

Fournisseur: Roth Carl
Attention

P008.1
ROTHP008.1EA 115 EUR InStock
ROTHP008.1
Baryum carbonate
Baryum carbonate


Formule: BaCO₃
Point de fusion: 1350 °C
Densité: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité