Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cérium (IV) sulfate tetrahydraté

Fournisseur: Roth Carl
Attention

P014.1
ROTHP014.1EA 175 EUR InStock
ROTHP014.1
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté


Formule: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Point de fusion: 180…200 °C
Densité: 3.91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149427
Numéro CAS: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02036
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité