Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Potassium disulfite

Fournisseur: Roth Carl
Danger

P019.1
ROTHP019.1EA 32.9 EUR InStock
ROTHP019.1
di-Potassium disulfite
di-Potassium disulfite


Formule: K₂O₅S₂
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00167605
Numéro CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité