Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc acétate dihydraté

Fournisseur: Roth Carl
Attention

P035.1
ROTHP035.1EA 55.9 EUR InStock
ROTHP035.1
Zinc acétate dihydraté
Zinc acétate dihydraté


Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Point de fusion: 237 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité