L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Wipes for delicate tasks, KIMTECH SCIENCE*
Fournisseur: Roth Carl
P502.1
ROTHP502.1EA 7.9 EUR InStock
ROTHP502.1
Wipes for delicate tasks, KIMTECH SCIENCE*
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier pour tâches délicates
These tissues are made of 100 % pure pulp. They are excellent for wiping smaller amounts of liquid and for cleaning pipettes and slides.
  • Two-ply, white, bleached without using chlorine
  • Particularly absorbent and soft
  • Suitable for application with solvents and chemicals
  • Low-fluffing and especially ideal for sensitive areas
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité