Mercure (II) sulfate
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
T112.1
ROTHT112.1EA 92.9 EUR InStock
ROTHT112.1
Mercure (II) sulfate
Mercure (II) sulfate
Formule: HgSO₄
MW: 296,65 g/mol
Point de fusion: 850 °C
Densité: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
ONU: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité