Vert de bromocrésol
Fournisseur: Roth Carl
T115.1
ROTHT115.1EA 19.9 EUR InStock
ROTHT115.1
Vert de bromocrésol
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Point de fusion: 217…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité