Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de bromophénol

Fournisseur: Roth Carl

T116.1
ROTHT116.1EA 26.5 EUR InStock
ROTHT116.1
Bleu de bromophénol
Bleu de bromophénol


Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point de fusion: 273 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité