Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de bromothymol

Fournisseur: Roth Carl

T117.1
ROTHT117.1EA 28.9 EUR InStock
ROTHT117.1
Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol


Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Point de fusion: 204…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité