Orangé de méthyle 0,1% en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
T119.1
ROTHT119.1EA 23.9 EUR InStock
ROTHT119.1
Orangé de méthyle 0,1% en solution aqueuse
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité