Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Violet cristallisé

Fournisseur: Roth Carl
Danger

T123.1
ROTHT123.1EA 34.9 EUR InStock
ROTHT123.1
Violet cristallisé
Violet cristallisé


Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Point de fusion: 189…194 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité