Fuchsine (acide)
Fournisseur: Roth Carl
T128.1
ROTHT128.1EA 47.9 EUR InStock
ROTHT128.1
Fuchsine (acide)
Fuchsin (acid)
Formule: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Point de fusion: > 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013286
Numéro CAS: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité