Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Safranine O

Fournisseur: Roth Carl

T129.1
ROTHT129.1EA 51.9 EUR InStock
ROTHT129.1
Safranine O
Safranine O


Formule: C₂₀H₁₉ClN₄
Densité: 1.447 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011759
Numéro CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité