Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhodamine B

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride

T130.1
ROTHT130.1EA 41.5 EUR InStock
ROTHT130.1
Rhodamine B
Rhodamine B


Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Point de fusion: 199…201 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011931
Numéro CAS: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité