Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétonitrile

Fournisseur: Roth Carl
Danger

T168.1
ROTHT168.1EA 98.5 EUR InStock
ROTHT168.1
Acétonitrile
Acetonitrile


Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité