Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Kanamycine sulfate

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate

T832.4
ROTHT832.4EA 209 EUR InStock
ROTHT832.4
Kanamycine sulfate
Kanamycine sulfate


Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité