Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium chlorure hexahydraté

Fournisseur: Roth Carl
Attention

T886.1
ROTHT886.1EA 65.9 EUR InStock
ROTHT886.1
Calcium chlorure hexahydraté
Calcium chlorure hexahydraté


Formule: CaCl₂·6H₂O
MW: 219,08 g/mol
Point de fusion: 29.54 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149616
Numéro CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité