Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
T889.1
ROTHT889.1EA 215 EUR InStock
ROTHT889.1
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule: CoCl₂·6H₂O
MW: 237,93 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56 °C
Densité: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité