Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétone

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone

T906.1
ROTHT906.1EA 67.9 EUR InStock
ROTHT906.1
Acétone
Acétone


Formule: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité