Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Hexane

Fournisseur: Roth Carl
Danger

T908.1
ROTHT908.1EA 135 EUR InStock
ROTHT908.1
n-Hexane
n-Hexane


Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94.3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité