Iode 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
X868.1
ROTHX868.1EA 142.5 EUR InStock
ROTHX868.1
Iode 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Iode
Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité