Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercure (II) sulfate

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Mercury sulphate, Mercuric sulphate

X871.1
ROTHX871.1EA 125 EUR InStock
ROTHX871.1
Mercure (II) sulfate
Mercure (II) sulfate


Formule: HgSO₄
MW: 296,65 g/mol
Point de fusion: 850 °C
Densité: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
ONU: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité