Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium nitrate

Fournisseur: Roth Carl
Attention

X988.3
ROTHX988.3EA 125 EUR InStock
ROTHX988.3
Ammonium nitrate
Ammonium nitrate


Formule: NH₄NO₃
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169 °C
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
ONU: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité